Få mere at vide
5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Beskrivelse
5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 78025-68-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H20 N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. G (EP), 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N4O3/c1-4-22-13-11(20-2)6-9(7-12(13)21-3)5-10-8-18-15(17)19-14(10)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H4,16,17,18,19) |
| SMIL | CCOc1c(OC)cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC |
| IUPAC navn | 5-[(4-ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Vis mere |