Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-dimethylaminobenzyliden)rhodanin, 99 %
Artikelnummer. p-115801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10307520
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151470100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine, 99%, Quantity: 100g, Packaging: Glass bottle, Red, Melting Point: 285 deg.C to 288 deg.C, Molecular Weight: 264.35, Percent Purity: 99%, Appearance: (0.3% soln. in acetone) clear, Assay Percent Range: 99%, Beilstein: 27, 433, CAS: 536-17-4 | CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-17-4
Molekylær formel C12H12N2OS2
Molekylvægt (g/mol) 264.35
MDL nummer MFCD00064857
InChI nøgle JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC navn 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 285°C to 288°C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 27, 433
Merck Index 15, 3253
Opløselighedsinformation (0.03% in acetone) Clear
Formel vægt 264.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Fluffy Powder