Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-dimethylaminobenzyliden)rhodanin, 99 %
Artikelnummer. 10574264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10574264 100 g Glasflaske 100g
10307520 10 g Glasflaske 10g
10665392 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10574264 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151471000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
5-(4-Dimethylaminobenzyliden)rhodanin, 99%, Mængde: 100g, Emballage: Glasflaske, rød, Smeltepunkt: 285 grader. C til 288 grader. C, Molekylvægt: 264,35, Procent Renhed: 99%, Udseende: (0,3% soln. i acetone) klar, Assay Percent Interval: 99%, Beilstein: 27, 433, CAS: 536-17-4 | CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-17-4
Molekylær formel C12H12N2OS2
Molekylvægt (g/mol) 264.35
MDL nummer MFCD00064857
InChI nøgle JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC navn 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 285 °C til 288 °C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 27, 433
Merck Index 15, 3253
Opløselighedsinformation (0,03% i acetone) Klart
Formel vægt 264.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Fluffy Powder