Få mere at vide
5-(4-Dimethylaminobenzyliden)rhodanin 98%
Beskrivelse
Anvendes til påvisning af Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloider, antipyrin, indican, sulfonamid, urobilinogen. Reagens til bestemmelse af sølv, palladium, kviksølv og guld. Bruges også til fotometrisk bestemmelse af autoradiogrammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendt til påvisning af Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloider, antipyrin, indican, sulfonamid, urobilinogen. Reagens til bestemmelse af sølv, palladium, kviksølv og guld. Bruges også til fotometrisk bestemmelse af autoradiogrammer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand, 993,7(mg/L) ved °25 C
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98% |
| Smeltepunkt | 275 °C til 280 °C |
| Lugt | Svag |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 189065 |
| Merck Index | 14,3231 |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i vand, 993,7(mg/L) ved 25 °C |
| Formel vægt | 264.37 |
| Procent renhed | 98% |