Få mere at vide
5-(4'-(Dibromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4'-(Dibromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Br2N4/c15-13(16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14-17-19-20-18-14/h1-8,13H,(H,17,18,19,20) |
| Formel vægt | 391.9272 |