Få mere at vide
5-(4-Chlorophenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498545
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498545 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15498545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33621.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Chlorophenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
CAS 610276-80-7
Molekylær formel C10H6ClN3S2
MDL nummer MFCD06254380
Mængde 500 mg
Synonym 5-4-chlorophenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-chlorophenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione
InChI nøgle QSDOIJACNQRZKE-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C1=CSC2=NNC(=S)N12
IUPAC navn 5-(4-chlorophenyl)-2H-[1,3]thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazole-3-thione
Molekylvægt (g/mol) 267.75
PubChem CID 4738267
Formel vægt 267.76
Procent renhed 96%