Få mere at vide
5-(4-chlorphenyl)-2-(trifluormethyl)-3-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10539782
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10539782 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10539782 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00061DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
CAS 175276-60-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H6ClF3O3
MDL nummer MFCD00275555
Mængde 1 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl, maybridge1_008497, pubchem7362, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid
InChI nøgle BQUIEVOFWHVZAW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(O2)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)-2-(trifluormethyl)furan-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 290.622
PubChem CID 2736644
Formel vægt 290.62
Procent renhed 97%