Få mere at vide
5-(4-chlorphenyl)-2-methyl-3-furonsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10583053
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10583053 1 g 1g
10538523 10 g 10g
10086434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10583053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00065DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 111787-89-4
Molekylær formel C12H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 236.65
MDL nummer MFCD00275560
InChI nøgle HUQOLZUHGMRQFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2742181
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)-2-methylfuran-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-chlorophenyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-methyl, maybridge1_008585, acmc-20met1, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl
Formel vægt 236.65
Procent renhed 97%