Få mere at vide
5-(4-chlorophenyl)-2-furoinsyre, 95+%
Artikelnummer. 10629194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10629194 1 g 1g
10096452 5 g 5g
11926171 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10629194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375540010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 41019-45-8 | C11H6ClO3 | 221,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41019-45-8
Molekylær formel C11H6ClO3
Molekylvægt (g/mol) 221.62
MDL nummer MFCD00216587
InChI nøgle XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 726693
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
Smeltepunkt 198,0 °C til 201,0 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-furoic acid, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl, acid, 62, acmc-1an70, 5-p-chlorophenyl furoic acid, 5-4-chlorophenyl furoic acid, 5-p-chlorophenyl-2furoic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: ethanol, acetone, dmf, dioxan
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)furan-2-carboxylsyre
Formel vægt 222.63
Procent renhed 95+%
Fysisk form Pulver