Få mere at vide
5-(4-chlorphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10261363
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10261363 1 g 1g
10792937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10261363 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TG00105DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17452-31-2
Molekylær formel C10H9ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 224.71
MDL nummer MFCD01313844
InChI nøgle RGYNOPLNIDBIGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-imidazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-1-methylimidazole-2-thiol, maybridge1_000141, 4-4-chlorophenyl-3-methyl-1h-imidazole-2-thione, 5-4-chlorophenyl-1-methyl-3h-imidazole-2-thione, 2h-imidazole-2-thione,5-4-chlorophenyl-1,3-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2747520
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)-3-methyl-1H-imidazol-2-thion
SMIL CN1C(=S)NC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-imidazole-2-thiol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 224.71