Få mere at vide
5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15408895
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408895 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15408895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34342.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Smeltepunkt 205°C to 208°C
CAS 63857-85-2
Mængde 500 mg
Molekylær formel C8H5ClN2S2
MDL nummer MFCD01569426
Synonym 5-4-chlorophenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 2-mercapto-5-4'-chlorophenyl-1,3,4-thiadiazole, 5-4-chlorophenyl-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole
InChI nøgle NGMTZWFKSLNRMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NNC(=S)S2)Cl
IUPAC navn 5-(4-chlorophenyl)-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
Molekylvægt (g/mol) 228.712
PubChem CID 5129045
Formel vægt 228.72
Procent renhed 96%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.