missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methylpyrazole-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methylpyrazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 162758-35-2 |
| Molekylær formel | C17H11Cl3N2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid, 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11Cl3N2O2/c1-9-15(17(23)24)21-22(14-7-6-12(19)8-13(14)20)16(9)10-2-4-11(18)5-3-10/h2-8H,1H3,(H,23,24) |
| SMIL | Cc1c(nn(c2ccc(Cl)cc2Cl)c1c3ccc(Cl)cc3)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methylpyrazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.64 |
| Formel vægt | 379.9886 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?