Få mere at vide
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30340888
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30340888 25 g
1 options
Artikelnummer. 30340888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68786525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
CAS 146533-41-7
Molekylær formel C10 H5 Br Cl2 N2
Mængde 25 g
Synonym 4,6-Dichloro-5-(4-bromophenyl)pyrimidine
InChI formel InChI=1S/C10H5BrCl2N2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-9(12)14-5-15-10(8)13/h1-5H
SMIL Clc1ncnc(Cl)c1c2ccc(Br)cc2
IUPAC navn 5-(4-bromofenyl)-4,6-dichloropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 303.97
Formel vægt 301.901