Få mere at vide
5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole |
| CAS | 71566-07-9 |
| Molekylær formel | C9H7BrN2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrN2O/c1-6-11-9(13-12-6)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1noc(n1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | 5-(4-bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.07 |
| Formel vægt | 237.9742 |