Få mere at vide
5-[4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole, Mikromol™
Beskrivelse
5-[4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[4'-Bromomethyl-(1,1'-biphenyl)-2-yl]-2-triphenylmethyltetrazole |
| CAS | 133051-88-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-[4'-Bromomethyl-(1,1'-biphenyl)-2-yl]-2-triphenylmethyltetrazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33 H25 Br N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole, 5-[4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazole, [2'-(2-Triphenylmethyl-2H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C33H25BrN4/c34-24-25-20-22-26(23-21-25)30-18-10-11-19-31(30)32-35-37-38(36-32)33(27-12-4-1-5-13-27,28-14-6-2-7-15-28)29-16-8-3-9-17-29/h1-23H,24H2 |
| SMIL | BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | 5-[2-[4-(bromomethyl)phenyl]phenyl]-2-trityltetrazole |
| Vis mere |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?