Få mere at vide
5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazol, TRC
Artikelnummer. 30342131
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30342131 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30342131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB80887850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazole
CAS 1007128-19-9
Molekylær formel C8H7N4Br
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7BrN4/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8-10-12-13-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
SMIL Cc1cc(Br)ccc1c2nn[nH]n2
IUPAC navn 5-(4-bromo-2-methylphenyl)-2H-tetrazol
Molekylvægt (g/mol) 239.07
Formel vægt 237.9854