Få mere at vide
5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazole |
| CAS | 1007128-19-9 |
| Molekylær formel | C8H7N4Br |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrN4/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8-10-12-13-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13) |
| SMIL | Cc1cc(Br)ccc1c2nn[nH]n2 |
| IUPAC navn | 5-(4-bromo-2-methylphenyl)-2H-tetrazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.07 |
| Formel vægt | 237.9854 |