missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-[4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 174514-08-0 |
| Molekylær formel | C12H6BrClF4N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-[4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6BrClF4N2O2/c1-20-10(12(16,17)18)8(13)9(19-20)5-2-4(11(21)22)6(14)3-7(5)15/h2-3H,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | Cn1nc(c(Br)c1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| IUPAC navn | 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.54 |
| Formel vægt | 399.9237 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?