Få mere at vide
5-(4-Benzyloxyphenyl)nicotinic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Benzyloxyphenyl)nicotinic acid |
| CAS | 893739-18-9 |
| Molekylær formel | C19 H15 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO3/c21-19(22)17-10-16(11-20-12-17)15-6-8-18(9-7-15)23-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12H,13H2,(H,21,22) |
| SMIL | OC(=O)c1cncc(c1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC navn | 5-(4-phenylmethoxyphenyl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.327 |
| Formel vægt | 305.105 |