Få mere at vide
5-(4’-Benzyloxyphenyl)-2-oxazolidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4'-Benzyloxyphenyl)-2-oxazolidone |
| CAS | 88693-98-5 |
| Molekylær formel | C16 H15 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO3/c18-16-17-10-15(20-16)13-6-8-14(9-7-13)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11H2,(H,17,18) |
| SMIL | O=C1NCC(O1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC navn | 5-(4-phenylmethoxyphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.3 |
| Formel vægt | 269.1052 |