missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(4-Aminophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Aminophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol |
| CAS | 113118-47-1 |
| Molekylær formel | C8H7N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-11-8(12)13-7/h1-4H,9H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)O2 |
| IUPAC navn | 5-(4-aminophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.16 |
| Formel vægt | 177.0538 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?