Få mere at vide
5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid |
| CAS | 53597-27-6 |
| Molekylær formel | C25 H19 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H19NO3/c27-24-13-11-18(14-21(24)25(28)29)26-22-12-10-16-6-4-5-9-19(16)20(22)15-23(26)17-7-2-1-3-8-17/h1-9,11,13-15,27H,10,12H2,(H,28,29) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1O)n2c3CCc4ccccc4c3cc2c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-(2-phenyl-4,5-dihydrobenzo[e]indol-3-yl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.423 |
| Formel vægt | 381.136 |