Få mere at vide
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15249796 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15249796 1 g 1g
15259796 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249796 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452630010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 519054-55-8
Molekylær formel C14H17BO3
Molekylvægt (g/mol) 244.10
MDL nummer MFCD04115374
InChI nøgle ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
PubChem CID 2795190
IUPAC navn 2-(1-benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Smeltepunkt 72,0 °C til 73,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.