Få mere at vide
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10556134
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10556134 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10556134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00003DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS 269410-24-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C14H18BNO2
MDL nummer MFCD03789263
Mængde 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester
InChI nøgle FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol
Molekylvægt (g/mol) 243.11
PubChem CID 2734772
Formel vægt 243.11
Procent renhed 97%