Få mere at vide
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole |
| CAS | 690631-97-1 |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C23H38BNO2Si |
| MDL nummer | MFCD05865113 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 1-triisopropylsilyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane |
| InChI nøgle | CZFZAMWINNZVLP-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |