Få mere at vide
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11300567 5 g 5g
10502413 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300567 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07139DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 519054-55-8
Molekylær formel C14H17BO3
Molekylvægt (g/mol) 244.10
MDL nummer MFCD04115374
InChI nøgle ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
PubChem CID 2795190
IUPAC navn 2-(1-benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 244.1
Procent renhed 97%