Få mere at vide
5-[4-[[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-furancarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[4-[[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]amino]-6-q |
| CAS | 231278-84-5 |
| Molekylær formel | C26 H17 Cl F N3 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Furancarboxaldehyde, 5-[4-[[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]amino]-6-quinazolinyl]-, 5-[4-[[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-furancarboxaldehyde, 5-(4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)-anilino]-6-quinazolinyl)furan-2-carboxaldehyde, 5-[4-[[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]amino]quinazolin-6-yl]furan-2-carboxaldehyde, [5-[4-[4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-3-chloroanilino]-6-quinazolinyl]-2-furancarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C26H17ClFN3O3/c27-22-12-19(5-8-25(22)33-14-16-2-1-3-18(28)10-16)31-26-21-11-17(4-7-23(21)29-15-30-26)24-9-6-20(13-32)34-24/h1-13,15H,14H2,(H,29,30,31) |
| SMIL | Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(cc34)c5oc(C=O)cc5)cc2Cl)c1 |
| IUPAC navn | 5-[4-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]anilino]quinazolin-6-yl]furan-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.88 |
| Formel vægt | 473.0942 |