Få mere at vide
5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N5O5/c1-35-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(28-30)24(26)33)13-15-29(25(23)34)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(31)32/h5-12,27H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,33)(H,31,32) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 477.2012 |
| Procent renhed | >95% |