missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| CAS | 2206825-87-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H27 N5 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Apixaban Open Chain Acid, 5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid |
| SMIL | COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(NCCCCC(=O)O)cc4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.51 |
| Mængde | 25 mg |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?