Få mere at vide
5-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]benzyl]-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one, Mikromol™
Beskrivelse
5-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]benzyl]-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]benzyl]-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one |
| CAS | 329249-53-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]benzyl]-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 N4 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]benzyl]-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O2S/c1-22(16-4-2-3-9-20-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(23)21-18(19)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H2,19,21,23) |
| SMIL | CN(CCOc1ccc(CC2SC(=N)NC2=O)cc1)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | 2-imino-5-[[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-4-one |
| Vis mere |