Få mere at vide
5-[4-[2-((Methyl-d3)pyridin-2-ylamino)ethoxy]benzylidene]thiazolidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[[4-[2-((Methyl-d3)-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 1185245-57-1 |
| Molekylær formel | C18H14D3N3O3S |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,12H,10-11H2,1H3,(H,20,22,23)/b15-12+/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCOc1ccc(\C=C/2\SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | (5E)-5-[[4-[2-[pyridin-2-yl(trideuteriomethyl)amino]ethoxy]phenyl]methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.43 |
| Formel vægt | 358.1179 |