Få mere at vide
5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17970996
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17970996 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17970996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.170025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
CAS 1006062-28-7
Analyt- eller komponentnavne 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C41 H37 Cl N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP), Losartan Potassium Impurity I, Losartan Impurity I
InChI formel InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47)
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7
IUPAC navn 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(trityloxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazol
Molekylvægt (g/mol) 665.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 664,2717 g/mol