Få mere at vide
5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051729
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051729 100 mg
30050114 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051729 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0616.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one
CAS 105355-26-8
Analyt- eller komponentnavne 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H21 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O2S/c1-2-13-3-6-15(21-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(23)22-19(20)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H2,20,22,23)
SMIL CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=N)NC3=O)cc2)nc1
IUPAC navn 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 355.45
Mængde 100 mg
Formel vægt 355,1354 g/mol