missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]-methylene]-2,4-thiazolidinedione(Pioglitazone Impurity), TRC

Artikelnummer. 30136139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136139 50 mg
30136283 25 mg
30010971 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92559050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 144809-28-9
Molekylær formel C19 H18 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 354.42
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methylene]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]phenyl]methylene]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC navn (5E)-5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMIL CCc1ccc(CCOc2ccc(\C=C/3\SC(=O)NC3=O)cc2)nc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[(4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3,(H,21,22,23)/b17-11+
Formel vægt 354.1038
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.