Få mere at vide
5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinon, Mikromol™
Artikelnummer. 30051755
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051755 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051755 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.340025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
CAS 87844-84-6
Analyt- eller komponentnavne 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H29 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
InChI formel InChI=1S/C19H29NO5/c1-14(2)20-11-18(25-19(20)21)13-24-17-7-5-16(6-8-17)12-22-9-10-23-15(3)4/h5-8,14-15,18H,9-13H2,1-4H3
SMIL CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CN(C(C)C)C(=O)O2)cc1
IUPAC navn 3-propan-2-yl-5-[[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 351.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 351,2046 g/mol