Få mere at vide
[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]-3-(2-pyridinyldithio)-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]-3-(2-pyridinyldithio)-L-alanine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O4S3/c23-14(6-2-1-5-13-16-11(9-27-13)21-18(26)22-16)20-12(17(24)25)10-28-29-15-7-3-4-8-19-15/h3-4,7-8,11-13,16H,1-2,5-6,9-10H2,(H,20,23)(H,24,25)(H2,21,22,26)/t11-,12-,13-,16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 456.096 |