Få mere at vide
5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide |
| CAS | 66640-86-6 |
| Molekylær formel | C10H18N4O2S |
| MDL nummer | MFCD00078532 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | NNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.34 |
| Procent renhed | 95% |