Få mere at vide
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furonsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 205.17 |
| Procent renhed | 97% |