Få mere at vide
5-(3-Methylphenyl)imidazolidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Methylphenyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8-9(13)12-10(14)11-8/h2-5,8H,1H3,(H2,11,12,13,14) |
| Formel vægt | 190.0742 |