Få mere at vide
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10460584
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10460584 10 g 10g
10310273 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10460584 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01161EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 54022-96-7
Molekylær formel C12H10O4
Molekylvægt (g/mol) 218.21
MDL nummer MFCD05022489
InChI nøgle RIIFZAPFLSKUTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-methoxyphenyl-2-furoic acid, 5-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-3-methoxyphenyl, 2-furancarboxylic acid,5-3-methoxyphenyl, 5-3-methoxy-phenyl-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794680
IUPAC navn 5-(3-methoxyphenyl)furan-2-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 218.21
Procent renhed 97%