Få mere at vide
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 218.21 |
| Procent renhed | 97% |