missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one |
| CAS | 21618-91-7 |
| Molekylær formel | C11H12O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c12-9-3-1-2-8(6-9)7-10-4-5-11(13)14-10/h1-3,6,10,12H,4-5,7H2 |
| SMIL | Oc1cccc(CC2CCC(=O)O2)c1 |
| IUPAC navn | 5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?