Få mere at vide
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10055532
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10055532 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10412662 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055532 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01026CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 690631-98-2
Molekylær formel C10H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 204.185
MDL nummer MFCD05664420
InChI nøgle KOWRVFWZCLHEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxy-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-3-hydroxyphenyl, 3-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxyphenyl, 5-3-hydroxyphenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-3-carboxy-1h-pyrazol-5-yl phenol, 3-carboxy-5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-hydroxyphenyl pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2794658
IUPAC navn 3-(3-hydroxyphenyl)-1H-pyrazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C2=NNC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.18
Procent renhed 97%