Få mere at vide
5-(3'-Hydroxybenzylidene)hydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3'-Hydroxybenzylidene)hydantoin |
| CAS | 91426-39-0 |
| Molekylær formel | C10 H8 N2 O3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O3/c13-7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-5,13H,(H2,11,12,14,15)/b8-5+ |
| SMIL | Oc1cccc(\C=C/2\NC(=O)NC2=O)c1 |
| IUPAC navn | (5E)-5-[(3-hydroxyphenyl)methylidene]imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vægt | 204.0535 |