missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(3'-Hydroxybenzyl)hydantoin, TRC

Artikelnummer. 30405574
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405574 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH829610500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(3'-Hydroxybenzyl)hydantoin
CAS 216956-20-6
Molekylær formel C10 H10 N2 O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O3/c13-7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-4,8,13H,5H2,(H2,11,12,14,15)
SMIL Oc1cccc(CC2NC(=O)NC2=O)c1
IUPAC navn 5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 206.2
Formel vægt 206.0691
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.