Få mere at vide
5-[3-(Dimethylamino)propyliden] dibenzosuberan hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15490457
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490457 100 g 100g
15480457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15490457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65596.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
En tricyklisk serotnonin-genoptagelseshæmmer | CAS: 549-18-8 | C20H24ClN | 313,869 g/mol
En tricyklisk serotnonin-genoptagelseshæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 549-18-8
Molekylær formel C20H24ClN
Molekylvægt (g/mol) 313.869
MDL nummer MFCD00012537
InChI nøgle KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym amitriptyline hydrochloride, amitriptyline hcl, annoyltin, tryptizol, domical, elavil hydrochloride, lentizol, saroten, amavil, ami-anelun
PubChem CID 11065
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b
SMIL CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride
Smeltepunkt 196 °C til 197 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,487
Formel vægt 313.86
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver