Få mere at vide
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049535
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049535 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049535 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1248.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
CAS 18029-54-4
Analyt- eller komponentnavne 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H23 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-, Cyclobenzaprine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 11-[3-(dimethylamino)propyl]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Mængde 50 mg
Formel vægt 293,178 g/mol