Få mere at vide
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, TRC
Artikelnummer. 30382277
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30382277 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30382277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD470770250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H25 N O
Mængde 250 mg
Synonym 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molekylvægt (g/mol) 295.42
Formel vægt 295.1936
Procent renhed >95