Få mere at vide
5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine, Mikromol™
Beskrivelse
5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 51551-40-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN/c18-12-5-13-19-16-8-3-1-6-14(16)10-11-15-7-2-4-9-17(15)19/h1-4,6-11H,5,12-13H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | ClCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Vis mere |