missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine, Mikromol™

Artikelnummer. 30049282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049282 25 mg
30051846 100 mg
30462353 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30049282 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0422.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine
CAS 51551-40-7
Analyt- eller komponentnavne 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN/c18-12-5-13-19-16-8-3-1-6-14(16)10-11-15-7-2-4-9-17(15)19/h1-4,6-11H,5,12-13H2
SMIL ClCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 11-(3-chloropropyl)benzo[b][1]benzazepine
Molekylvægt (g/mol) 269.77
Mængde 25 mg
Formel vægt 269.0971 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.